Läs mer
(1S,2S)-2-amino-1-fenylpropyldifenylfosfin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11925941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11925941 100 mg Glasflaska 100mg
11935941 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434141000
Kemiska identifierare
CAS 341968-71-6
Molekylformel C21H22NP
Molekylvikt (g/mol) 319.39
MDL-nummer MFCD11044864
InChI-nyckel JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
Synonym 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1-methyl-2-phenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine,min, s,s-+-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, kanata purity
PubChem CID 46176707
IUPAC-namn (1S,2S)-1-difenylfosfanyl-1-fenylpropan-2-amin
LEDER C[C@H](N)[C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 2S)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 100.0°C to 105.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 319.38
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.