Läs mer
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 97%
Produktkod. 15490116
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490116 250 mg 250mg
15469517 1 g 1g
15479517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52779.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24716-93-6 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
(1S,2S)-2-aminocyklohexankarboxylsyra används vid framställning av enantiomert rena beta-aminosyror. Det är också involverat i syntesen av mono- och dihydroxylerade derivat av 2-aminocyklohexankarboxylsyra genom Diels-Alder-addukt av etyl(E)-3-nitroakrylat och furan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1S,2S)-2-aminocyklohexankarboxylsyra används vid framställning av enantiomert rena beta-aminosyror. Det är också involverat i syntesen av mono- och dihydroxylerade derivat av 2-aminocyklohexankarboxylsyra genom Diels-Alder-addukt av etyl(E)-3-nitroakrylat och furan.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24716-93-6
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.186
MDL-nummer MFCD01318270
InChI-nyckel USQHEVWOPJDAAX-WDSKDSINSA-N
PubChem CID 7128323
IUPAC-namn (1S,2S)-2-aminocyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Synonym 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1s,2s, 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylicacid, 1s,2s-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, 2beta-amino-1alpha-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid,2-amino-, 1s,2s, 24716-92-5 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.19
Optisk rotation +77° (c=1 in Water)
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.