Läs mer
(1S,2S)-(+)-2-bensyloxicyklohexylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480867
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480867 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15480867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20060.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 737000-89-4 | C14H17NOS | 247.356 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isothiocyanate
CAS 737000-89-4
Smältpunkt 33°C to 36°C
Densitet 1.106
Molekylformel C14H17NOS
Brytningsindex 1.5674
MDL-nummer MFCD05664047
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexyl isothiocyanate, 1s,2s-2-isothiocyanatocyclohexyl oxy methyl benzene, 1s,2s-2-phenylmethoxy cyclohexanisothiocyanate
InChI-nyckel DNRPSBSMXLYTQF-KBPBESRZSA-N
LEDER C1CCC(C(C1)N=C=S)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn [(lS,2S)-2-isotiocyanatocyklohexyl]oximetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 247.356
PubChem CID 11863573
Formel vikt 247.36
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.