Läs mer
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine, ChiPros 99+%, ee 99%
Produktkod. 11393906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393906 1 g 1g
11303916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17020.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216394-07-9 | C13H19NO | 205.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216394-07-9
Molekylformel C13H19NO
Molekylvikt (g/mol) 205.30
MDL-nummer MFCD01075753
InChI-nyckel NTHNRYLIXJZHRZ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11908838
IUPAC-namn (1S,2S)-2-fenylmetoxicyklohexan-1-amin
LEDER NC1CCCCC1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine
Densitet 1.02
Kokpunkt 79°C to 80°C (0.08 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.5275
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 8981794
Känslighet Air Sensitive
Synonym 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexanamine, 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexan-1-amine, 1s,2s-trans-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s, 2s-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s, 2s-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexylamine, 1s,2s-1-amino-2-benzyloxycyclohexane
Optisk rotation +85° (Neat)
Formel vikt 205.3
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.