Läs mer
(1S,2S)-2-(difenylfosfino)-1,2-difenyletylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11975931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11975931 250 mg Glasflaska 250mg
11985931 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11975931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434092500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 1091606-67-5 | Molekylformel: C26H24NP | Molekylvikt: 381,46 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1091606-67-5
Molekylformel C26H24NP
Molekylvikt (g/mol) 381.46
MDL-nummer MFCD11045444
InChI-nyckel MIPGTOGPLXZBQX-QYRYXDJWNA-N
Synonym 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethanamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl diphenylphosphane, 1s,2s-1,2-diphenyl-2-aminoethyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-diphenylphosphanyl-1,2-diphenylethan-1-amine, s,s-+-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, kanata purity
PubChem CID 46177587
IUPAC-namn (1S,2S)-2-difenylfosfanyl-1,2-difenyletanamin
LEDER N[C@H]([C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 2S)-2-(Diphenylphosphino)-1, 2-diphenylethylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 87,0 °C till 93,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 381.45
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)-1,2-diphenylethylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.