missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,2S)-2-Hydroxy-3-cyclopentene-1-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S)-2-Hydroxy-3-cyclopentene-1-methanol |
| CAS | 151765-20-7 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (1S-cis)-2-Hydroxy-3-cyclopentene-1-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1,3,5-8H,2,4H2/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1CC=C[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (1S,5S)-5-(hydroxymethyl)cyclopent-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?