Läs mer
(1S,2S,3R)-1,2,3-Trihydroxy-4-cyclopropene 2,3-Cyclohexyl Ketal, TRC
Produktkod. 30455754
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30455754 250 mg
1 options
Produktkod. 30455754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT795180250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S,3R)-1,2,3-Trihydroxy-4-cyclopropene 2,3-Cyclohexyl Ketal
CAS 134677-23-9
Molekylformel C11H16O3
Kvantitet 250 mg
Synonym [3'aS-(3'aalpha,4'beta,6'aalpha)]-3'a,6'a-Dihydro-spiro[cyclohexane-1,2'-[4H]cyclopenta[1,3]dioxol]-4'-ol
InChI formel InChI=1S/C11H16O3/c12-8-4-5-9-10(8)14-11(13-9)6-2-1-3-7-11/h4-5,8-10,12H,1-3,6-7H2/t8-,9+,10-/m0/s1
LEDER O[C@H]1C=C[C@H]2OC3(CCCCC3)O[C@@H]12
IUPAC-namn (3aS,4S,6aR)-spiro[4,6a-dihydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 196.11
Formel vikt 196.1099