Läs mer
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, 98%
Produktkod. 10155210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10155210 2.5 g Glasflaska 2.5g
10023573 10 g Glasflaska 10g
10033673 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10155210 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279550025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18680-27-8
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD00077851
InChI-nyckel MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Synonym 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
IUPAC-namn (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]heptan-3,4-diol
LEDER CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52 °C till 60 °C
Färg Vit till Beige
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 06,4145
Specifikt rotationsförhållande +8,50 (20,00 °C c=6,5, toluen)
Specifik rotation +8,5
Formel vikt 170.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller kristallin massa
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.