Läs mer
(1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, 99%
Produktkod. 15488989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488989 1 g 1g
15498989 5 g 5g
15408999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14053.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170,252 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18680-27-8
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.252
MDL-nummer MFCD00077851
InChI-nyckel MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Synonym 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
IUPAC-namn (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]heptan-3,4-diol
LEDER CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol
Smältpunkt 56°C to 58°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1853591
Optisk rotation +8.7° (c=6.5 in Toluene)
Formel vikt 170.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.