Läs mer
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, TRC
Produktkod. 30412580
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30412580 25 g
1 options
Produktkod. 30412580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP45840525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
CAS 18680-27-8
Molekylformel C10H18O2
Kvantitet 25 g
Synonym (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, 2α,3α-Pinanediol
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)[C@H]1C2
IUPAC-namn (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]heptan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 170.25
Formel vikt 170.1307