missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1S,2S,3R,5S)-3-[[3-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl]amino]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol, TRC

Produktkod. 30380056
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380056 10 mg
30377117 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30380056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44533510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1788033-05-5
Molekylformel C23H28F2N6O4S
Molekylvikt (g/mol) 522.57
Synonym Ticagrelor Imp A
LEDER CCCSc1nc(N[C@@H]2C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nnn([C@@H]4C[C@H]4c5ccc(F)c(F)c5)c3n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1S,2S,3R,5S)-3-((3-((1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl)-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-yl)amino)-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-10-17(35-6-5-32)20(34)19(15)33)18-22(28-23)31(30-29-18)16-9-12(16)11-3-4-13(24)14(25)8-11/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
Formel vikt 522.1861
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.