Läs mer
(1S,2S,3R,5S)-3-[7-Chloro-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Chloro-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol |
| CAS | 1354945-69-9 |
| Molekylformel | C14H20ClN5O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Chloro-5-(propylsulfanyl)[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClN5O4S/c1-2-5-25-14-16-12(15)9-13(17-14)20(19-18-9)7-6-8(24-4-3-21)11(23)10(7)22/h7-8,10-11,21-23H,2-6H2,1H3/t7-,8+,10+,11-/m1/s1 |
| LEDER | ClC1=NC(SCCC)=NC2=C1N=NN2[C@@H]3C[C@H](OCCO)[C@H](O)[C@@H]3O |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,5S)-3-(7-chloro-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.86 |