Läs mer
(1S,2S,3R)-DT-061, MedChemExpress
Beskrivning
(1S,2S,3R)-DT-061 is an enantiomer of DT-061. DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S,3R)-DT-061 |
| CAS | 1809427-20-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23F3N2O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 520.52 |
| Formel vikt | 520.52 |
| Visa mer |