missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol, Mikromol™

Produktkod. 30049754
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049754 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049754 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3314.140025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Entecavir-5
CAS 142217-78-5
Analyt- eller komponentnamn Entecavir-5
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C52 H49 N5 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclopentanol, 5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-, (1S,2S,3S,5S)-, Cyclopentanol, 5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-, [1S-(1α,2β,3α,5β)]- (9CI), (1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol
InChI formel InChI=1S/C52H49N5O5/c1-59-43-29-27-42(28-30-43)52(40-23-13-5-14-24-40,41-25-15-6-16-26-41)56-51-54-49-47(50(55-51)62-34-39-21-11-4-12-22-39)53-36-57(49)45-31-46(61-33-38-19-9-3-10-20-38)44(48(45)58)35-60-32-37-17-7-2-8-18-37/h2-30,36,44-46,48,58H,31-35H2,1H3,(H,54,55,56)/t44-,45+,46+,48+/m1/s1
LEDER COc1ccc(cc1)C(Nc2nc(OCc3ccccc3)c4ncn([C@H]5C[C@H](OCc6ccccc6)[C@@H](COCc7ccccc7)[C@@H]5O)c4n2)(c8ccccc8)c9ccccc9
IUPAC-namn (1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-methoxyphenyl)-diphenylmethyl]amino]-6-phenylmethoxypurin-9-yl]-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopentan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 823.976
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 823.373 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.