missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,2S,3S,5S)-5-Azido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S,3S,5S)-5-Azido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol |
| CAS | 110567-23-2 |
| Molekylformel | C20H23N3O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | [1S-(1alpha,2beta,3alpha,5beta)]-5-alphazido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N3O3/c21-23-22-18-11-19(26-13-16-9-5-2-6-10-16)17(20(18)24)14-25-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-20,24H,11-14H2/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](C[C@@H]1N=[N+]=[N-])OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1R,2S,3S,5S)-5-azido-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vikt | 353.1739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?