Läs mer
(1S,2S)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra, 98+%
Produktkod. 15488907
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488907 5 g 5g
15439715 250 mg 250mg
15478907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52290.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 21963-41-7 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
En serie nya C2-symmetriska (1S,2S)-cyklohexan-1,2-dikarboxamider syntetiserades från (1S,2S)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En serie nya C2-symmetriska (1S,2
S)-cyklohexan-1,2-dikarboxamider syntetiserades från (1S,2S)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra.
Löslighet Löslig i aceton
(nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21963-41-7
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00151258,MFCD00001464
InChI-nyckel QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid
PubChem CID 75315
IUPAC-namn (1S,2S)-cyklohexan-1,2-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i aceton (nästan transparens).
Formel vikt 172.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.