Läs mer
(1S,2S)-Fmoc-acpc, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S)-Fmoc-acpc |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO4/c23-20(24)17-10-5-11-19(17)22-21(25)26-12-18-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)18/h1-4,6-9,17-19H,5,10-12H2,(H,22,25)(H,23,24)/t17-,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 351.1471 |