Läs mer
(1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, 99%
Produktkod. 10257460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. 10257460
Brand: Thermo Scientific Acros 294672500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 70749-06-3 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-(-)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Namnnotering 99%
CAS 70749-06-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48.0°C to 51.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C16H20N2
MDL-nummer MFCD00216956
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande − 49.50 (20.00°C c=2,MeOH)
Specifik rotation − 49.50
Synonym 1s,2s-n1,n2-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl methylamine, 1,2-ethanediamine,n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, methyl 1s,2s-2-methylamino-1,2-diphenylethyl amine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine, 1s,2s-n,n inverted exclamation marka-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
InChI-nyckel BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
LEDER CNC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NC
IUPAC-namn (1S,2S)-N,N'-dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 240.35
PubChem CID 7019384
Formel vikt 240.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.