Läs mer
(1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine, Mikromol™
Produktkod. 17941426
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17941426 100 mg
1 options
Produktkod. 17941426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2115.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
CAS 144032-36-0
Analyt- eller komponentnamn (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H19 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3/c1-10(15(4)11(2)16)14(18-12(3)17)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,14H,1-4H3/t10-,14+/m0/s1
LEDER C[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
IUPAC-namn [(1S,2S)-2-[acetyl(methyl)amino]-1-phenylpropyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 249.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 249.1365 g/mol