Läs mer
(1S,2S)-N-(p-Toluensulfonyl)-1,2-difenyletanedimin
Produktkod. 11421660
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421660 5 g 5g
15477645 1 g 1g
11431660 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27006.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 167316-27-0 | C21H23N2O2S | 367,49 g/mol
Chiral diaminligand för kooperativ metall-Bronsted-syrakatalyserad grönare reduktiv aminering med vätgas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Chiral diaminligand för kooperativ metall-Bronsted-syrakatalyserad grönare reduktiv aminering
med vätgas.
Löslighet Löslighet i varm
acetonitril (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167316-27-0
Molekylformel C21H23N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 367.49
MDL-nummer MFCD03095684
InChI-nyckel UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-O
Synonym 1s,2s-+-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, s,s-tsdpen, 1s,2s-+-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylene-1,2-diamine, 1s,2s---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, 1s, 2s-+-n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, s,s-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-tsdpen, s,s-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide
PubChem CID 6612782
IUPAC-namn N-[(1S,2S)-2-amino-1,2-difenyletyl]-4-metylbensensulfonamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Smältpunkt 127 °C till 130 °C
Kvantitet 5 g
Optisk rotation +29° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 366.48
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.