Läs mer
(1S,2S)-N-(p-Toluensulfonyl)-1,2-difenyletanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine |
| CAS | 167316-27-0 |
| Molekylformel | C21H22N2O2S |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | N-[(1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide, [S-(R*,R*)]-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, (1S,2S)-(+)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylene-1,2-diamine, (1S,2S)-(+)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(+)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, (1S,2S)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1S,2S)-N-(p-Tolylsulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, ((1S,2S)-N'-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-N-p-Toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-Tosyl-(1S,2S)-1,2-diphenylethylenediamine, N-[(1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[(1S,2S)-2-amino-1,2-difenyletyl]-4-metylbensensulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.48 |
| Formel vikt | 366.1402 |