Läs mer
(1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30051557
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30051557 50 mg
1 options
Produktkod. 30051557 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2115.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
CAS 1630-34-8
Analyt- eller komponentnamn (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C12 H17 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(13-3)12(15-10(2)14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-9,12-13H,1-3H3;1H/t9-,12+;/m0./s1
LEDER Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1
IUPAC-namn [(1S,2S)-2-(methylamino)-1-phenylpropyl] acetate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 243.73
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 243.1026 g/mol