Läs mer
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(metylamino)cyklohexan, 98 %
Produktkod. 15468886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468886 25 g 25g
15448886 1 g 1g
15458886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64396.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 87583-89-9 | C8H18N2 | 142,246 g/mol
Det används i syntesen av 6-substituerade 1-oxoindanoylisoleucinkonjugat och modelleringsstudier med coi1-jaz co-receptorkomplexet av limaböna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används i syntesen av 6-substituerade 1-oxoindanoyl isoleucinkonjugat och modelleringsstudier med coi
1-jaz co-receptorkomplexet av limaböna.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror, luft, värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot värme. Förvaras under inert gas. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87583-89-9
Molekylformel C8H18N2
Molekylvikt (g/mol) 142.246
MDL-nummer MFCD00671528
InChI-nyckel JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
Synonym 1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
PubChem CID 13822957
IUPAC-namn (1S,2S)-1-N,2-N-dimetylcyklohexan-1,2-diamin
LEDER CNC1CCCCC1NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Smältpunkt 39 °C till 44 °C
Färg Brun
Densitet 0.902 g/mL
Flampunkt 74 °C (165 °F)
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 4304824
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 142.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.