Läs mer
(1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid 1-Methylethyl Ester (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic acid 1-Methylethyl ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO2/c1-14(2)22-19(21)20-13-12-15-8-6-7-11-17(15)18(20)16-9-4-3-5-10-16/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3/t18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 295.1572 |