Läs mer
(1S)-3-(Metylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™
Produktkod. 30052665
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052665 25 mg
17900896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052665 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1122.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(1S)-3-(Methylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
CAS 116539-55-0
Analyt- eller komponentnamn (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H13 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, 2-Thiophenemethanol, alpha-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, Duloxetine Hydrochloride Impurity B, Duloxetine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
LEDER CNCC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC-namn (1S)-3-(metylamino)-1-tiofen-2-ylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 171.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 171,0718 g/mol