Läs mer
(1S,3'S)-Solifenacin succinat (>90%), TRC
Produktkod. 30421578
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421578 50 mg
30409790 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30421578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67673050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 862207-71-4
Molekylformel C23 H26 N2 O2 . C4 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 480.553
Synonym Butanedioic acid, compd. with (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl (1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
IUPAC-namn [(3S)-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-yl] (1S)-1-fenyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-2-karboxylat; butanedioinsyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@@H]1C[N@@]2CC[C@H]1CC2)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,3’S)-Solifenacin Succinate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22+;/m1./s1
Formel vikt 480.226