missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,3R)-3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,3R)-3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 2381954-05-6 |
| Molekylformel | C25 H40 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Cyhalothrin Impurity 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-16,18-22,27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,18?,19+,20+,21?,22+,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC[C@H](C)[C@H]1CC[C@@H]2C3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl (4S)-4-[(5R,10S,12R,13R,14R,17R)-12-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.583 |
| Formel vikt | 404.293 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?