missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methylsulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methylsulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 365997-36-0 |
| Molekylformel | C15H27NO7S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methanesulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO7S/c1-6-21-13(17)10-7-8-12(23-24(5,19)20)11(9-10)16-14(18)22-15(2,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3,(H,16,18)/t10-,11+,12+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@@H](OS(=O)(=O)C)[C@@H](C1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl (1S,3R,4R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-methylsulfonyloxycyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.44 |
| Formel vikt | 365.1508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?