missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,3R,5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3-diol (trans-Alfacalcidol), Mikromol™
Beskrivning
(1S,3R,5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3-diol (trans-Alfacalcidol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Alfacalcidol |
| CAS | 65445-14-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | trans-Alfacalcidol |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C27 H44 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Cyclohexanediol, 5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-, (1R,3S)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3-diol, (1α,3β,5E,7E)- (9CI), (5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1α,3β-diol, trans-Alfacalcidol, 1α-Hydroxy-5,6-trans-vitamin D3, Alfacalcidol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12+/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1R,3S,5E)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?