Läs mer
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]etyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronafthal-1-yl 2,2-dimetylbutanoat (anhydrosimvastatin), Mikromol™
Produktkod. 18043400
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18043400 100 mg
1 options
Produktkod. 18043400 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0158.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]etyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronafthal-1-yl 2,2-dimetylbutanoat (anhydrosimvastatin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anhydro Simvastatin
CAS 210980-68-0
Analyt- eller komponentnamn Anhydro Simvastatin
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C25 H36 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Simvastatin Imp. C (EP), Anhydro Simvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Anhydrosimvastatin, Simvastatin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
LEDER CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC-namn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]etyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronafthalen-1-yl] 2,2-dimetylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 400.55
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 400,2614 g/mol