Läs mer
(1S,3R)-(-)-kamforsyra, 98 %
Produktkod. 15400478
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400478 250 mg 250mg
15480468 1 g 1g
15490468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54042.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 560-09-8 | C10H16O4 | 200,234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 560-09-8
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.234
MDL-nummer MFCD00064937
InChI-nyckel LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Synonym 1s,3r-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, #NAME?, camphoric acid, camphoric acid,-, 1s,3r-camphoric acid, 1s,3r---camphoric acid, 1s,3r-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1s,3r, l-camphoric acid, d-+-camphoric acid
PubChem CID 219463
IUPAC-namn (1S,3R)-1,2,2-trimetylcyklopentan-1,3-dikarboxylsyra
LEDER CC1(C(CCC1(C)C(=O)O)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Smältpunkt 188°C to 190°C
Beilstein 1874674
Merck Index 141733
Formel vikt 200.23
Procent renhet 98%
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation -48° (c=10 in Ethanol)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.