Läs mer
(1S,3R)-kamforsyra, TRC
Produktkod. 30347654
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30347654 1 g
1 options
Produktkod. 30347654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1659001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,3R)-Camphoric Acid
CAS 560-09-8
Molekylformel C10 H16 O4
Kvantitet 1 g
Synonym (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (1S,3R)-1,2,2-trimetylcyklopentan-1,3-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Formel vikt 200.1049