Läs mer
(1S,3R)-N-BOC-1-Aminocyklopentan-3-karboxylsyra, 95%, 98% ee
Produktkod. 10691232 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10691232 250 mg Glasflaska 250mg
10455672 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10691232 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 361842500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 161660-94-2 | C11H18NO4 | 228,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161660-94-2
Molekylformel C11H18NO4
Molekylvikt (g/mol) 228.27
MDL-nummer MFCD01320858,MFCD01320857
InChI-nyckel RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Smältpunkt 96,1 °C
Namnnotering 95 % (98 % e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
IUPAC-namn (1R,3S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklopentan-1-karboxylsyra
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.27
Procent renhet 95 %, 98 % ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.