missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1S,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30345209
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345209 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30345209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20002050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1S,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 171596-43-3
Molekylformel C20H18N2O4
Kvantitet 50 mg
Synonym (1S-cis)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C20H18N2O4/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3/t15-,18-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@@H]1CC2=C([C@@H](N1)C3=CC4=C(C=C3)OCO4)NC5=CC=CC=C25
IUPAC-namn methyl (1S,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 350.37
Formel vikt 350.1267
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.