missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30333387
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30333387 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30333387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7952201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride
CAS 709031-39-0
Molekylformel C6H10N2O.HCl
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, hydrochloride (1:1), (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, monohydrochloride, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O.ClH/c7-6(9)5-2-3-1-4(3)8-5;/h3-5,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4-,5-;/m0./s1
LEDER Cl.NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2C[C@@H]2N1
IUPAC-namn (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 162.62
Formel vikt 162.056
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.