Läs mer
(1S)-4,5-Dimetoxi-1-[(metylamino)metyl]benzocyklobutan hydroklorid, TRC
Produktkod. 30388644
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30388644 250 mg
1 options
Produktkod. 30388644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461760250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride
CAS 866783-13-3
Molekylformel C12 H17 N O2 . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (7S)-, Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride, (7S)- (9CI), (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride, 1-[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]-N-methylmethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13-7-9-4-8-5-11(14-2)12(15-3)6-10(8)9;/h5-6,9,13H,4,7H2,1-3H3;1H/t9-;/m1./s1
LEDER Cl.CNC[C@H]1Cc2cc(OC)c(OC)cc12
IUPAC-namn 1-[(7S)-3,4-dimetoxi-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienyl]-N-metylmetanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 243.73
Formel vikt 243.1026