Läs mer
(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline, Mikromol™
Beskrivning
(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| CAS | 2575516-78-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3/c1-17-9-15(20)14-8-12(19)5-6-13(14)16(17)10-3-2-4-11(18)7-10/h2-8,15-16,18-20H,9H2,1H3/t15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@@H]1c3cccc(O)c3 |
| IUPAC-namn | (1S,4R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6-diol |
| Visa mer |