Läs mer
(1S,4R)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-3-on, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 10109991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10109991 250 mg Glasflaska 250mg
10498162 1 g Glasflaska 1g
11966621 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10109991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362222500
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 134003-03-5
InChI-nyckel UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one
PubChem CID 2734523
IUPAC-namn (1R,4S)-3-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-on
LEDER C1CC2CC1C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Smältpunkt 76,2 °C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H9NO
Kvantitet 250 mg
Molekylvikt (g/mol) 111.14
Formel vikt 111.14
Procent renhet 95 %, 98 % ee
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.