Läs mer
(1S,4R)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-3-on, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11966621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11966621 5 g Glasflaska 5g
10109991 250 mg Glasflaska 250mg
10498162 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11966621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362220050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 134003-03-5
InChI-nyckel UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one
PubChem CID 2734523
IUPAC-namn (1R,4S)-3-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-one
LEDER C1CC2CC1C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Färg Vit till gul
Enantiomert överskott 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H9NO
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 111.144
Formel vikt 111.14
Procent renhet ≥94 % (GC)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.