missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,4R)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4R)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 168683-02-1 |
| Molekylformel | C12H19NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (1S-cis)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-9-6-5-8(7-9)10(14)16-4/h5-6,8-9H,7H2,1-4H3,(H,13,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H]1C[C@H](C(OC)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | methyl (1S,4R)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopent-2-ene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.28 |
| Formel vikt | 241.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?