Läs mer
(1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1- |
| CAS | 172015-79-1 |
| Molekylformel | C11 H12 Cl N5 O . Cl H |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | ([(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol hydrochloride), 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-, hydrochloride (1:1), (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-, monohydrochloride, (1S,4R)- (9CI), 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-, monohydrochloride, (1S-cis)-, (1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride, Abacavir Related Compound C (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClN5O.ClH/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18;/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H2,13,15,16);1H/t6-,7+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.16 |
| Formel vikt | 301.0497 |