Läs mer
(1S,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Mikromol™
Produktkod. 17961156
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17961156 25 mg
1 options
Produktkod. 17961156 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0081.290025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 2381979-66-2
Analyt- eller komponentnamn (1S,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1S,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-12-5-11(15)9-4-7(14)2-3-8(9)10(12)6-13/h2-4,10-11,13-15H,5-6H2,1H3/t10-,11+/m1/s1
LEDER CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@H]1CO
IUPAC-namn (1S,4R)-1-(hydroxymethyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6-diol
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 209.1052 g/mol