Läs mer
(1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester L-Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester L-Tartrate |
| CAS | 419563-22-7 |
| Molekylformel | C11H17NO8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2.C4H6O6/c1-10-7(9)5-2-3-6(8)4-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-3,5-6H,4,8H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6+;1-,2-/m11/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1C[C@@H](N)C=C1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;methyl (1S,4R)-4-aminocyclopent-2-ene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.25 |
| Formel vikt | 291.0954 |