missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,4R,5R,6S)-5-Nitro-6-phenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4R,5R,6S)-5-Nitro-6-phenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene |
| CAS | 1424329-36-1 |
| Molekylformel | C13H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c15-14(16)13-11-7-6-10(8-11)12(13)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10-13H,8H2/t10-,11+,12-,13-/m0/s1 |
| LEDER | O=N([C@@H]1[C@@H](C2=CC=CC=C2)[C@]3([H])C[C@@]1([H])C=C3)=O |
| IUPAC-namn | (1R,4S,5S,6R)-5-nitro-6-phenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?