Läs mer
(-)-(1S,4R)-Kamhanoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-(1S,4R)-Camphanoyl Chloride |
| CAS | 39637-74-6 |
| Molekylformel | C10H13ClO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | (1R,4S)-1,7,7-trimetyl-2-oxo-3-oxabicyklo[2.2.1]heptan-4-karbonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.66 |
| Formel vikt | 216.055 |