Läs mer
(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| CAS | 168960-19-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6H11NO.HCl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1S-cis)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| LEDER | Cl.N[C@@H]1C[C@H](CO)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.16 |
| Kvantitet | 25 mg |