Läs mer
(1S,4R)-N-BOC-1-aminocyklopent-2-en-4-karboxylsyra, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394252 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10394252 1 g Glasflaska 1g
10095073 250 mg Glass Bottle 250mg
10098751 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10394252 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 361820010
Kemiska identifierare
CAS 151907-80-1
Molekylformel C11H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 227.26
MDL-nummer MFCD00211288
InChI-nyckel WOUNTSATDZJBLP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonylamino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid, +-1r,4s-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, +-1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxy, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxy carbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid
PubChem CID 7019281
IUPAC-namn (1R,4S)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklopent-2-en-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
Smältpunkt 152°C
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Kvantitet 1 g
Formel vikt 227.26
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.