Läs mer
(1S,4R)-N-Desmetylsertralinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30357950
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30357950 1 mg
1 options
Produktkod. 30357950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2921101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,4R)-N-Desmethyl Sertraline Hydrochloride
CAS 675126-07-5
Molekylformel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (1S,4R)-, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, (1S,4R)- (9CI), (1S,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (1S,4R)-N-Desmethyl sertraline hydrochloride, (1S,4R)-Norsertraline hydrochloride, (1S,4R)-N-Desmethylsertraline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16+;/m1./s1
LEDER Cl.N[C@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC-namn (1S,4R)-4-(3,4-diklorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydronafthal-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 328.66
Formel vikt 327.0348