Läs mer
(1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan, 95 %
Produktkod. 10693975 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10693975 1 g Glasflaska 1g
10597054 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10693975 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398040010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
CAS: 113451-59-5 | C10H18N2O2 | 198,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113451-59-5
Molekylformel C10H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 198.26
MDL-nummer MFCD01569250
InChI-nyckel UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Synonym 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
PubChem CID 11521263
IUPAC-namn tert-butyl (1S,4S)-2,5-diazabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74,0 °C till 76,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -41° till -47° (20 °C, 589 nm) (C=1, kloroform)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 198.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.