Läs mer
(1S,4S)-N-Desmetylsertralinhydroklorid, TRC
Produktkod. 17942085
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942085 1 mg
17913765 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17942085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2921011MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 675126-10-0
Molekylformel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 328.66
Synonym Norsertraline Hydrochloride, (1S,4S)-N-Desmethylsertraline Hydrochloride
IUPAC-namn (1S,4S)-4-(3,4-diklorofenyl)-1,2,3,4-tetrahydronafhalen-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,4S)-N-Desmethyl Sertraline Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
Formel vikt 327.0348
Procent renhet >95%